missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-[Methylenebis(methylimino)]diantipyrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]diantipyrine |
| CAS | 810-16-2 |
| Molekylær formel | C25H30N6O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bis[N-methyl(antipyrinyl)amino]methane, 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one] |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-18-22(24(32)30(28(18)5)20-13-9-7-10-14-20)26(3)17-27(4)23-19(2)29(6)31(25(23)33)21-15-11-8-12-16-21/h7-16H,17H2,1-6H3 |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C)CN(C(C(N(C3=CC=CC=C3)N4C)=O)=C4C)C |
| IUPAC navn | 4,4'-(methylenebis(methylazanediyl))bis(1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one) |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.54 |
| Formel vægt | 446.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?