Få mere at vide
4,4'-Methylenbis (cyclohexylamin), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) |
| CAS | 1761-71-3 |
| Molekylær formel | C13 H26 N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyclohexylamine, 4,4-methylenebis- (6CI), Cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis- (8CI), 4,4'-Methylenebis[cyclohexanamine], 4,4'-Diaminocyclohexylmethane, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), 4,4'-Methylenedicyclohexanamine, 4,4'-Methylenedicyclohexylamine, 4,4'-Methylenedicyclohexyldiamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)-1-cyclohexylamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)cyclohexanamine, Amicure PACM, Amicure PACM 20, BACM, Bis(4-aminocyclohexyl)methane, Bis(p-aminocyclohexane)methane, Bis(p-aminocyclohexyl)methane, DDCM, Di(p-aminocyclohexyl)methane, Dicyan, Dicyclohexylmethane-4,4'-diamine, HLR 4219, HLR 4448, Methylenebis(4-aminocyclohexane), Methylenebis(4-cyclohexylamine), PACM, PACM 20, Resoltech 1084, S 509361, Vestamin PACM, Wondamine HM, p,p'-Diaminodicyclohexylmethane, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2 |
| SMIL | NC1CCC(CC2CCC(N)CC2)CC1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vægt | 210.2096 |