Få mere at vide
4,4'-methylenbis(cyclohexylamin), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15244654 250 g Glasflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 15244654 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159342500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Smeltepunkt 36,5 °C
Kogepunkt 325,0 °C til 327,0 °C
Flammepunkt 159 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H26N2
Lineær formel CH2(C6H10NH2)2
Mængde 250 g
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L (20 °C)
InChI nøgle DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
IUPAC navn 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 210.36
PubChem CID 15660
Formel vægt 210.36
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.