Få mere at vide
4,4'-Methylenbis (cyclohexylisocyanat), 90%, blanding af isomerer, AcroSeal™
Artikelnummer. 11995681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995681 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
11905691 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11995681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431790010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5124-30-1
Molekylær formel C15H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 262.35
MDL nummer MFCD00015405
InChI nøgle KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
PubChem CID 21202
ChEBI CHEBI:53216
IUPAC navn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexan
SMIL O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 19,0 °C til 23,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0660g/mL
Kogepunkt 112 °C til 114 °C (1010,0 hPa)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4960 til 1,4980 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1.066
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone
Formel vægt 262.35
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.