Få mere at vide
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline) |
| CAS | 106246-33-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 Cl2 N2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4,4'-Methylenebis[3-chloro-2,6-diethylbenzenamine], 2,2'-Dichloro-3,3',5,5'-tetraethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)methane, C-BS 300, Lonzacure M-CDEA, Lonzacure M-CDEA-GS, M-CDEA, Methylenebis(3-chloro-2,6-diethyl-aniline), Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Versalink MCDEA |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3 |
| SMIL | CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2Cl)c(Cl)c(CC)c1N |
| Vis mere |