Få mere at vide
4,4'-Methylenbis (2-methylcyclohexylamin), 99%, en blanding af isomerer
Artikelnummer. 15234814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15234814 250 mL Glasflaske 250ml
15224814 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15234814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450242500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6864-37-5
Molekylær formel C15H30N2
Molekylvægt (g/mol) 238.42
MDL nummer MFCD00075535
InChI nøgle IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
PubChem CID 91555
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amin
SMIL CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 93,0 °C til 100,0 °C
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.94
Viskositet 142 mPa (20 °C)
Formel vægt 238.41
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.