Få mere at vide
4,4'-Methylenbis (2-methylcyclohexylamin), 99%, en blanding af isomerer
Artikelnummer. 15224814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15224814 1 L Glasflaske 1 L
15234814 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15224814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450240010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6864-37-5
Molekylær formel C15H30N2
Molekylvægt (g/mol) 238.42
MDL nummer MFCD00075535
InChI nøgle IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
PubChem CID 91555
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amin
SMIL CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 93.0°C to 100.0°C
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.94
Viskositet 142 mPa.s (20°C)
Formel vægt 238.41
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.