missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol] |
| CAS | 2787-77-1 |
| Molekylær formel | C13H10Cl2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.12 |
| Formel vægt | 268.0058 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?