Få mere at vide
4,4'-Methylenebis (2-chloranilin) (~90%), TRC
Artikelnummer. 30483099
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30483099 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30483099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3042805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Molekylær formel C13 H12 Cl2 N2
Mængde 5 g
Synonym Benzenamine','4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI','ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline','4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI','8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
SMIL Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-chlorophenyl)methyl]-2-chloranilin
Molekylvægt (g/mol) 267.15
Formel vægt 266.0378