missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol), TRC

Artikelnummer. 30464741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464741 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30443325G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol)
CAS 5384-21-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H20O2
Mængde 25 g
Synonym 2,6-Xylenol','4,4'-methylenedi- (6CI','7CI','8CI), 4,4'-Methylenebis[2,6-dimethylphenol] (ACI), 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol), 4,4'-Methylenebis[2,6-xylenol], 4,4'-Methylenedi-2,6-xylenol, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methane, 2,2',6,6'-Tetramethylbisphenol F
InChI formel InChI=1S/C17H20O2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8,18-19H,9H2,1-4H3
SMIL Cc1cc(Cc2cc(C)c(O)c(C)c2)cc(C)c1O
IUPAC navn 4-[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Formel vægt 256.1463
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.