missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Methylene-d2-dianiline, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2) |
| CAS | 215590-72-0 |
| Molekylær formel | C13 D2 H12 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzenamine, 4,4'-(methylene-d2)bis- (9 CI), 4,4'-(Methylene-d2)bisbenzenamine, 4,4'-Methylenedianiline-d2, 4,4'-Methylene-d2-dianiline, Bis-(4-aminophenyl)methane-d2, 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2), 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8 H,9,14-15H2/i9D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(c1ccc(N)cc1)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[(4-aminophenyl)-dideuteriomethyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.276 |
| Formel vægt | 200.1283 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?