Få mere at vide
4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325988
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325988 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30325988 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL15087500AL
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 Cl2 N2
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-chlorophenyl)methyl]-2-chloranilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 267.15
Mængde 10 ml
Formel vægt 266,0378 g/mol