Få mere at vide
4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxamide (Telmisartan Amide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051583
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051583 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051583 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxamide (Telmisartan Amide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Telmisartan Amide
CAS 915124-86-6
Analyt- eller komponentnavne Telmisartan Amide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H31 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benz-imidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]-methyl]biphenyl-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, Telmisartan Imp F (EP), Telmisartan Impurity F
InChI formel InChI=1S/C33H31N5O/c1-4-9-30-36-31-21(2)18-24(33-35-27-12-7-8-13-28(27)37(33)3)19-29(31)38(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)32(34)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H2,34,39)
SMIL CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC navn 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 513.63
Mængde 25 mg
Formel vægt 513.2529 g/mol