Få mere at vide
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamid, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imatinib para-Diaminomethylbenzene |
| CAS | 1026753-54-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imatinib para-Diaminomethylbenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H31 N7 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[3-methyl-4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid |
| Vis mere |