Få mere at vide
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11312619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312619 5 g 5g
11302619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26684.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 16153-81-4 | C11H18N3 | 192,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16153-81-4
Molekylær formel C11H18N3
Molekylvægt (g/mol) 192.29
MDL nummer MFCD00172703
InChI nøgle MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilin
SMIL C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Smeltepunkt 89 °C til 94 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3263
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%