Få mere at vide
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498595 1 g 1g
15418605 250 mg 250mg
15408605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863675-89-2
Molekylær formel C12H16F3N3
Molekylvægt (g/mol) 259.276
MDL nummer MFCD09042650
InChI nøgle ILGSVUPRBCGGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-methyl-1-piperazinyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 16770363
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 259.28
Procent renhed 97%