Få mere at vide
4-(4-methoxyphenyl)pyrimidin-2-thiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071724
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10071724 25 g 25g
10573202 1 g 1g
10130832 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04163EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-77-4
Molekylær formel C11H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 218.274
MDL nummer MFCD00085109
InChI nøgle KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
PubChem CID 2736768
IUPAC navn 6-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrimidin-2-thion
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 25 g
Formel vægt 218.28
Procent renhed 95%