missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5(4H)-oxazolon |
| CAS | 172168-03-5 |
| Molekylær formel | C18 H17 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO3/c1-18(12-13-8-10-15(21-2)11-9-13)17(20)22-16(19-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CC2(C)N=C(OC2=O)c3ccccc3)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vægt | 295.1208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?