Få mere at vide
4-(4-methoxyphenyl)smørsyre, TRC
Artikelnummer. 30469566
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30469566 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30469566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329568250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 250 mg
Synonym 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
IUPAC navn 4-(4-methoxyphenyl)butansyre
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943