Få mere at vide
4-(4-methoxyphenyl)smørsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 4521-28-2 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-methoxyphenyl)butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |