Få mere at vide
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 3153-44-4 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| MDL nummer | MFCD00002795 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(O)CCC(C1=CC=C(OC)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Procent renhed | 98% |