Få mere at vide
4'-(4-methoxyphenyl)-2,2':6',2″ -terpyridin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427166
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427166 0.1 g 0.1g
11437166 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25486.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13104-56-8 | C22H17N3O | 339.398 g/mol
4'-(4-methoxyphenyl)-2,2':6',2″ -terpyridin bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -(′4-methoxyphenyl)-2,2′ :6′ ,2′′ -terpyridin bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13104-56-8
Molekylær formel C22H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 339.398
MDL nummer MFCD06796987
InChI nøgle QAEWAYWLMREGRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-dipyridin-2-ylpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-p-methoxyphenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, qaewaywlmregra-uhfffaoysa, 4'-4-methoxyphenyl-2,2',6',2-terpyridine, 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,2:6,2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-di pyridin-2-yl pyridine, 1-2,6-di 2-pyridyl 4-pyridyl-4-methoxybenzene
PubChem CID 630929
IUPAC navn 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC(=C2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=CC=N4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Smeltepunkt 161°C to 163°C
Mængde 0.1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 339.4
Procent renhed 98%