Få mere at vide
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462303
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462303 4 x 25 mg
30051834 100 mg
30049863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462303 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3713.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-82-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 255.74
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 255.1026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.