Få mere at vide
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 25519-82-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2 |
| IUPAC navn | (4-methoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid |
| Vis mere |