Få mere at vide
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906571 1 g 1g
11916571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445080010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1073354-18-3 | Molecular Formula: C19H31BN2O2 | Molecular Weight: 330.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073354-18-3
Molekylær formel C19H31BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 330.28
MDL nummer MFCD06795656
InChI nøgle CSORKGLMGUQQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronicacid,pinacolester, 4-4-isopropylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 1-propan-2-yl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-isopropyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine
PubChem CID 17750254
IUPAC navn 1-propan-2-yl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazin
SMIL CC(C)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 330.28
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.