Få mere at vide
4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| CAS | 2208145-12-2 |
| Molekylær formel | C14H15NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(2)17-13-5-3-11(4-6-13)14-8-15-7-12(14)9-16/h3-10,15H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2c[nH]cc2C=O |
| IUPAC navn | 4-(4-propan-2-yloxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1103 |