Få mere at vide
4-(4-isocyanatopyrid-2-yl)morpholin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642855
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642855 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10406613 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642855 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43106CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-43-7
Molekylær formel C10H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 205.22
MDL nummer MFCD08271914
InChI nøgle LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525762
IUPAC navn 4-(4-isocyanatopyridin-2-yl)morpholin
SMIL O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.22
Procent renhed 95%