Få mere at vide
4-(4-isocyanatophenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10003123 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52406DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 892501-94-9
Molekylær formel C12H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 219.24
MDL nummer MFCD09702366
InChI nøgle ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
PubChem CID 24229521
IUPAC navn 4-(4-isocyanatophenoxy)oxan
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.24
Procent renhed 97%