missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Iminodiphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Iminodiphenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H |
| Formel vægt | 201.079 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?