Få mere at vide
4,4'-Iminodiphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17933516
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933516 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-Iminodiphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Iminodiphenol
CAS 1752-24-5
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Iminodiphenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12H11NO2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4,4'-Iminobisphenol, Phenol, 4,4'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Iminobis[phenol], 4,4'-Dihydroxydiphenylamine, 4,4'-Iminobisphenol, 4,4'-Iminodiphenol, 4-(4-Hydroxyanilino)phenol, Bis(4-hydroxyphenyl)amine, Bis(p-hydroxyphenyl)amine, Indophenol, reduced, Leucoindophenol, N-(4'-Hydroxyphenyl)-p-aminophenol, 4,4′-Azanediyldiphenol, Paracetamol Imp. M (EP), Paracetamol Impurity M
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H
SMIL Oc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)cc1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyanilino)phenol
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 201.079 g/mol