Få mere at vide
4,4'-Iminodiphenol, Mikromol™
Beskrivelse
4,4'-Iminodiphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Iminodiphenol |
| CAS | 1752-24-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-Iminodiphenol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12H11NO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4'-Iminobisphenol, Phenol, 4,4'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Iminobis[phenol], 4,4'-Dihydroxydiphenylamine, 4,4'-Iminobisphenol, 4,4'-Iminodiphenol, 4-(4-Hydroxyanilino)phenol, Bis(4-hydroxyphenyl)amine, Bis(p-hydroxyphenyl)amine, Indophenol, reduced, Leucoindophenol, N-(4'-Hydroxyphenyl)-p-aminophenol, 4,4′-Azanediyldiphenol, Paracetamol Imp. M (EP), Paracetamol Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H |
| SMIL | Oc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-hydroxyanilino)phenol |
| Vis mere |