Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17922246
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922246 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0675.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
CAS 5471-51-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
SMIL CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 164,0837 g/mol