Få mere at vide
4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30133921
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133921 100 mg
30004080 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949105100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-51-2
Molekylær formel C10 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym Frambinone, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-, 2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, (4-Hydroxybenzyl)acetone, (p-Hydroxybenzyl)acetone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(3-Oxobutyl)phenol, 4-(4-Hydroxy-1-phenyl)-2-butanone, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambinone, NSC 26515, Oxyphenylon, Raspberry ketone, Rheosmin
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
SMIL CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Formel vægt 164.0837
Procent renhed >95%