Få mere at vide
4-(4’-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 169.1151 |