Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon, 99+%
Artikelnummer. 10614682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614682 250 g Glasflaske 250g
10449490 50 g Glasflaske 50g
10249633 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10614682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176472500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-51-2
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00002394
InChI nøgle NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82 °C til 84 °C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CH2COCH3
Mængde 250 g
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /