Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon, 98%
Beskrivelse
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon bruges i parfumeri, i kosmetik og som et fødevaretilsætningsstof for at give en frugtagtig lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon bruges i parfumeri, kosmetik og som et fødevaretilsætningsstof for at give en frugtagtig lugt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone |
| Smeltepunkt | 80 °C til 84 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 776080 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 164.2 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone