Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon, 98%
Artikelnummer. 11407996
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407996 100 g 100g
11497986 25 g 25g
11364709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit 11407996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14064.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon bruges i parfumeri, i kosmetik og som et fødevaretilsætningsstof for at give en frugtagtig lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon bruges i parfumeri, kosmetik og som et fødevaretilsætningsstof for at give en frugtagtig lugt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-51-2
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00002394
InChI nøgle NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 100 g
Beilstein 776080
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.