Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid |
| CAS | 500-76-5 |
| Molekylær formel | C13H10O4 |
| MDL nummer | MFCD00059645 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(O)C=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.22 |
| Procent renhed | 96% |