Få mere at vide
4,4'-(Hydroxymethylene)dibenzonitrile (Bis-(4-Cyanophenyl)methanol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051036
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051036 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-(Hydroxymethylene)dibenzonitrile (Bis-(4-Cyanophenyl)methanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-cyanophenyl)methanol
CAS 134521-16-7
Analyt- eller komponentnavne Bis(4-cyanophenyl)methanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, 4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-Methanolbisbenzonitrile, 4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl)methanol, Bis(p-cyanophenyl)methanol, CGP 44645
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H
SMIL OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 234.0793 g/mol