Få mere at vide
4-(4-Hydroxybutyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxybutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 123910-88-3 |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(4-hydroxybutyl)-, methyl ester, Methyl 4-(4-hydroxybutyl)benzoate, 4-(4-Hydroxybutyl)benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(CCCCO)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-hydroxybutyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.1099 |