Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051426
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051426 100 mg
30050935 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0025.05
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
CAS 37743-41-2
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H34 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Loperamide Hydrochloride Imp. D (EP), Loperamide Imp. D (EP), 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity D, Loperamide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C29H34N2O2/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3
SMIL CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 442.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 442.262 g/mol