Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 37743-41-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H34 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. D (EP), Loperamide Imp. D (EP), 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity D, Loperamide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N2O2/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Vis mere |