Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lyral (mixture of isomers) |
| CAS | 31906-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lyral (mixture of isomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H22 O2 |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O |
| Vis mere |