Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322444
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322444 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322444 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14233020ME2000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lyral (mixture of isomers)
CAS 31906-04-4
Analyt- eller komponentnavne Lyral (mixture of isomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H22 O2
Koncentration 2000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
InChI formel InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 210.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 210.162 g/mol