missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid (3,3',5-Triiodothyroformic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid (3,3',5-Triiodothyroformic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid |
| CAS | 4618-45-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H7 I3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo-, 3,5,3'-Triiodothyroformic acid, 3,5-Diiodo-4-(4'-hydroxy-3'-iodophenoxy)benzoic acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid, Thyroformic acid, 3,3',5-triiodo-, Triform, Triform (thyroid hormone analog), Triiodothyroformic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7I3O4/c14-8-5-7(1-2-11(8)17)20-12-9(15)3-6(13(18)19)4-10(12)16/h1-5,17H,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?