Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde |
| CAS | 2016-07-1 |
| Molekylær formel | C13H7I3O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7I3O3/c14-9-5-8(1-2-12(9)18)19-13-10(15)3-7(6-17)4-11(13)16/h1-6,18H |
| SMIL | O=CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1 |
| IUPAC navn | 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 591.91 |
| Formel vægt | 591.75 |