Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30395898
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30395898 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30395898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH44572050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
CAS 2016-07-1
Molekylær formel C13H7I3O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H7I3O3/c14-9-5-8(1-2-12(9)18)19-13-10(15)3-7(6-17)4-11(13)16/h1-6,18H
SMIL O=CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 591.91
Formel vægt 591.75