Få mere at vide
[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic Acid (Tetraiodothyroacetic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051190
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051190 25 mg
18071010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0626.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic Acid (Tetraiodothyroacetic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid
CAS 67-30-1
Analyt- eller komponentnavne 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H8 I4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Liothyronine Sodium Imp. D (EP), Liothyronine Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid, [4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid, 3,3',5,5'-tetraiodo- (6CI), 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyroacetic acid, Tetrac, Tetraiodothyroacetic acid, Levothyroxine Sodium Impurity D, Liothyronine Sodium Impurity D, Levothyroxine Impurity D, Liothyronine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
IUPAC navn 2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 747.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 747.6601 g/mol