Få mere at vide
4,4'-(Hexafluorisopropyliden) diftalanhydrid, 99%
Artikelnummer. 11342907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342907 100 g 100g
11322907 5 g 5g
11332907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16150.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 1107-00-2 | C19H6F6O6 | 444,241 g/mol
4,4'-(hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid er involveret i syntesen af polyamider afledt af terphenylener, som bruges til gasseparation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -(Hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid er involveret i syntesen af polyamider afledt af terphenylener, som bruges til gasseparation.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1107-00-2
Molekylær formel C19H6F6O6
Molekylvægt (g/mol) 444.241
MDL nummer MFCD00039143
InChI nøgle QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalic anhydride, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalicanhydride, 5,5'-perfluoropropane-2,2-diyl bis isobenzofuran-1,3-dione, 2,2-bis 3,4-anhydrodicarboxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis phthalic anhydride, 6fda, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, 2,2-bis 3,4-dicarboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane dianhydride, 5-2-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl-2-benzofuran-1,3-dione, 2,2'-bis-3,4-dicarboxyphenyl hexafluoropropane dianhydride
PubChem CID 70677
IUPAC navn 5-[2-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Smeltepunkt 244 °C til 247 °C
Mængde 100 g
Beilstein 7057916
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 444.25
Procent renhed 99%