Få mere at vide
4,4'-(Hexafluorisopropyliden) diftalanhydrid, 99%
Beskrivelse
4,4'-(hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid er involveret i syntesen af polyamider afledt af terphenylener, som bruges til gasseparation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -(Hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid er involveret i syntesen af polyamider afledt af terphenylener, som bruges til gasseparation.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 244 °C til 247 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7057916 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 444.25 |
| Procent renhed | 99% |