Få mere at vide
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, 98%
Beskrivelse
4,4'-(hexafluorisopropyliden)diphenol bruges til at tværbinde og hærde fluorelastomerer. bruges også som monomer i syntesen af specialpolymerer. Polymerer indeholdende Bisphenol AF er nyttige i højtemperaturkompositter, i elektroniske materialer og andre specialapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -(Hexafluorisopropyliden)diphenol bruges til at tværbinde og hærde fluorelastomerer. bruges også som monomer i syntesen af specialpolymerer. Polymerer indeholdende Bisphenol AF er nyttige i højtemperaturkompositter, i elektroniske materialer og andre specialapplikationer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol |
| Smeltepunkt | 158 °C til 162 °C |
| Kogepunkt | 400 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1891568 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 336.24 |
| Procent renhed | 98% |