Få mere at vide
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, 98%
Artikelnummer. 11428297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428297 5 g 5g
11438297 25 g 25g
11468890 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18370.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336,23 g/mol
4,4'-(hexafluorisopropyliden)diphenol bruges til at tværbinde og hærde fluorelastomerer. bruges også som monomer i syntesen af specialpolymerer. Polymerer indeholdende Bisphenol AF er nyttige i højtemperaturkompositter, i elektroniske materialer og andre specialapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -(Hexafluorisopropyliden)diphenol bruges til at tværbinde og hærde fluorelastomerer. bruges også som monomer i syntesen af specialpolymerer. Polymerer indeholdende Bisphenol AF er nyttige i højtemperaturkompositter, i elektroniske materialer og andre specialapplikationer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1478-61-1
Molekylær formel C15H10F6O2
Molekylvægt (g/mol) 336.23
MDL nummer MFCD00000439
InChI nøgle ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
PubChem CID 73864
ChEBI CHEBI:72754
IUPAC navn 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C
Kogepunkt 400 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1891568
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 336.24
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol