missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol |
| CAS | 3382-63-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H10FNO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | p-[N-(p-Fluorophenyl)formimidoyl]phenol, Phenol, 4-[[(4-fluorophenyl)imino]methyl]-, Phenol, p-[N-(p-fluorophenyl)formimidoyl]- (8CI), 4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol, 4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol, N-(4-Hydroxybenzylidene)-4-fluorobenzenamine, 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H |
| SMIL | Oc1ccc(C=Nc2ccc(F)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?